Principaux documents
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
110/8 Torr
Densité
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clé InChI
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
Densité
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html