Principaux documents
MAT047025172
Matrix Scientific
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Pf
83-86
Iupac Name
2-methoxy-6-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-16-12-6-4-5-11(13(12)14)7-10-15-8-2-3-9-15/h4-6H,2-3,7-10,14H2,1H3
Clé InChI
QXJOLMXARSDYNA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006979.html
Melting Point
83-86
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006979.html