Principaux documents
MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
Clé InChI
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Boiling point
138-139
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html