Principaux documents
MAN428716337
Manchester Organics
2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl N-isopropyl-N'-[(E)-1-methylethyl]imidocarbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O/c1-8(2)12-10(13-9(3)4)14-11(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,12,13)
Clé InChI
FESDUDPSRMWIDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A49681