Principaux documents
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933