Principaux documents
MAN412112585
Manchester Organics
2,6-Bis-trifluoromethyl-pyridin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-bis(trifluoromethyl)-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-6(9,10)4-1-3(15)2-5(14-4)7(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
Clé InChI
LISDCCRNXLFXDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N28686