Principaux documents
MAN372906739
Manchester Organics
1-Chloro-7-methoxy-3-methyl-isoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-chloro-7-methoxy-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H10ClNO/c1-7-5-8-3-4-9(14-2)6-10(8)11(12)13-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
QNXXMSPGOLFCCV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N27312