Principaux documents
MAN326366843
Manchester Organics
4,4'-Diphenylstilbene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(E)-2-[1,1'-biphenyl]-4-ylethenyl]-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
Clé InChI
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R21801