Principaux documents
MAN238929960
Manchester Organics
3-Bromo-6-piperidin-1-yl-imidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-(1-piperidinyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H13BrN4/c12-9-8-13-10-4-5-11(14-16(9)10)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7H2
Clé InChI
ZOIHOUTZDWHDBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C19801