Key Documents
LIFH99B95A29
Life Chemicals Inc.
6-(difluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(difluoromethyl)picolinamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)4-2-1-3-5(11-4)7(10)12/h1-3,6H,(H2,10,12)
Clé InChI
LXPZOKZPSRIBAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid