Principaux documents
LIFH98CA7F3D
Life Chemicals Inc.
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
250 MG
345,80 €
500 MG
491,40 €
1 G
703,30 €
2.5 G
1 535,30 €
Réf. du fournisseur: F2197-2377-250MG
345,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
345,80 €
500 MG
491,40 €
1 G
703,30 €
2.5 G
1 535,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2197-2377-250MG
345,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)4-5-15-9-3-1-2-8(6-9)7-14/h1-3,6-7H,4-5H2
Clé InChI
BGVVKEHXDLBHMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid