Principaux documents
LIFH98B971A2
Life Chemicals Inc.
(2E)-3-(5-ethylfuran-2-yl)prop-2-enoic acid
250 MG
233,70 €
500 MG
397,50 €
1 G
553,50 €
2.5 G
1 067,00 €
5 G
1 580,50 €
Réf. du fournisseur: F8889-1334-250MG
233,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
233,70 €
500 MG
397,50 €
1 G
553,50 €
2.5 G
1 067,00 €
5 G
1 580,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F8889-1334-250MG
233,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(5-ethyl-2-furyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-7-3-4-8(12-7)5-6-9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)/b6-5+
Clé InChI
COIVWIYBIUGQGM-AATRIKPKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid