Principaux documents
LIFH97ED01AA
Life Chemicals Inc.
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
250 MG
432,90 €
500 MG
690,30 €
1 G
945,10 €
2.5 G
2 060,50 €
5 G
3 961,10 €
10 G
7 651,80 €
Réf. du fournisseur: F1913-6919-250MG
432,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
432,90 €
500 MG
690,30 €
1 G
945,10 €
2.5 G
2 060,50 €
5 G
3 961,10 €
10 G
7 651,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1913-6919-250MG
432,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c8-7(9)5-6-1-3-10-4-2-6;/h6-7,10H,1-5H2;1H
Clé InChI
POLZEUNNPKKZDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid