Principaux documents
LIFH961D6FB1
Life Chemicals Inc.
3,5-dichloro-2-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
OTCBGVAURJAJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid