Principaux documents
LIFH89538893
Life Chemicals Inc.
2,5-dibromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
250 MG
324,70 €
500 MG
545,70 €
1 G
940,90 €
2.5 G
2 004,30 €
5 G
2 994,90 €
Réf. du fournisseur: F1957-0190-250MG
324,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
324,70 €
500 MG
545,70 €
1 G
940,90 €
2.5 G
2 004,30 €
5 G
2 994,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1957-0190-250MG
324,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dibromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H8Br2N2/c1-3-5(8)4(2)11-7(9)6(3)10/h10H2,1-2H3
Clé InChI
ANIZYHGIOCDOCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid