Key Documents
LIFH5F6BEB31
Life Chemicals Inc.
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3OS/c1-4-5(11-8-7-4)6(10)9(2)3/h1-3H3
Clé InChI
ZNADJCXSRLQLRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil