Principaux documents
LIFH580D6379
Life Chemicals Inc.
3-(pyrrolidin-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinyl)-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-7-8-9(12-4-3-11-8)13-5-1-2-6-13/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
FWJHSBPSHMFXEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid