Principaux documents
LIFH446660FE
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[4-(cyanomethyl)phenyl]carbamate
250 MG
98,50 €
500 MG
110,20 €
1 G
129,70 €
Réf. du fournisseur: F2167-9898-250MG
98,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
98,50 €
500 MG
110,20 €
1 G
129,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2167-9898-250MG
98,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanomethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-6-4-10(5-7-11)8-9-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
RMXGPJWRYXDDCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid