Principaux documents
LIFH324A107F
Life Chemicals Inc.
2,6-bis[(tert-butylamino)methyl]naphthalene-1,5-diol dihydrochloride
250 MG
158,60 €
500 MG
273,00 €
1 G
469,30 €
Réf. du fournisseur: F1913-1939-250MG
158,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
158,60 €
500 MG
273,00 €
1 G
469,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.39
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1913-1939-250MG
158,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-bis((tert-butylamino)methyl)naphthalene-1,5-diol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C20H30N2O2.2ClH/c1-19(2,3)21-11-13-7-9-16-15(17(13)23)10-8-14(18(16)24)12-22-20(4,5)6;;/h7-10,21-24H,11-12H2,1-6H3;2*1H
Clé InChI
DYIIOXOVVKZZCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid