Key Documents
LIFH31555C8B
Life Chemicals Inc.
4-cyclobutylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.68
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclobutylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c11-10-6-4-9(5-7-10)8-2-1-3-8;/h4-8H,1-3,11H2;1H
Clé InChI
YCJKWAUBUWCSFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid