Principaux documents
LIFH30994301
Life Chemicals Inc.
trans-2-(3,5-dimethylphenoxy)cyclobutan-1-ol
250 MG
252,20 €
Réf. du fournisseur: F6619-1087-250MG
252,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
252,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F6619-1087-250MG
252,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3,5-dimethylphenoxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)14-12-4-3-11(12)13/h5-7,11-13H,3-4H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
Clé InChI
GDDWYPFFGQQRQP-VXGBXAGGSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil