Principaux documents
LIFH3031A5A8
Life Chemicals Inc.
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.91
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2O/c6-2-1-3(7)9-5(10)4(2)8/h1H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
KEEYNLMXNPALRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid