LIFH0483048C
Life Chemicals Inc.
3-(benzylamino)butanoic acid
Réf. du fournisseur: F1911-3044-250MG
53,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F1911-3044-250MG
53,30 €
Iupac Name
3-(benzylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9(7-11(13)14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QIXZNMWEYBPTEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :