Principaux documents
LIFH03B69E3D
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-cyclopropyl-6-oxopyridazin-1(6H)-yl)acetate
250 MG
265,20 €
500 MG
473,20 €
Réf. du fournisseur: F1967-2563-250MG
265,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
265,20 €
500 MG
473,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1967-2563-250MG
265,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(3-cyclopropylidene-6-oxo-3,6-dihydropyridazin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-2-16-11(15)7-13-10(14)6-5-9(12-13)8-3-4-8/h5-6,12H,2-4,7H2,1H3
Clé InChI
UBPZLISHIVWMGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid