LIFH03B69E1A
Life Chemicals Inc.
1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: F2158-1842-250MG
381,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F2158-1842-250MG
381,90 €
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2/c9-6-1-10-8(11-2-6)12-3-5(4-12)7(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
Clé InChI
CWWQJGFDOQLIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :