LIFH03B69CB4
Life Chemicals Inc.
2-hydrazinyl-4-methyl-6-(prop-2-yn-1-yloxy)pyrimidine
Réf. du fournisseur: F8884-8545-250MG
327,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F8884-8545-250MG
327,60 €
Iupac Name
2-hydrazinyl-4-methyl-6-(prop-2-yn-1-yloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-3-4-13-7-5-6(2)10-8(11-7)12-9/h1,5H,4,9H2,2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
DPYUOJNYZGPMQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :