Principaux documents
LIF947290600
Life Chemicals Inc.
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
250 MG
220,70 €
Réf. du fournisseur: F2147-1160-250MG
220,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
220,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2147-1160-250MG
220,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.ClH/c11-9-2-1-5-13-10(9)14-8-3-6-12-7-4-8;/h1-2,5,8,12H,3-4,6-7H2;1H
Clé InChI
YFNDOQVVVFUYIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid