Key Documents
LIF945291766
Life Chemicals Inc.
1-[(2-methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)methyl]cyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]cyclopentanol
Inchi Code
1S/C14H18N2O/c1-11-15-12-6-2-3-7-13(12)16(11)10-14(17)8-4-5-9-14/h2-3,6-7,17H,4-5,8-10H2,1H3
Clé InChI
LAWVJFRBAHRJDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil