LIF945291566
Life Chemicals Inc.
2-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
Réf. du fournisseur: F2147-2102-250MG
526,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F2147-2102-250MG
526,50 €
Iupac Name
2-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)8-2-1-4-11-9(8)15-7-3-5-14-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
PTPZBZUBUFMSQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :