Principaux documents
LIF945291560
Life Chemicals Inc.
6-(2,5-dimethoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-pyridazinol
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-16-8-3-5-11(17-2)9(7-8)10-4-6-12(15)14-13-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
FVRAWAWBEMQJJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid