Principaux documents
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1 310,40 €
5 G
1 965,60 €
10 G
2 866,50 €
Réf. du fournisseur: F8884-2283-250MG
234,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1 310,40 €
5 G
1 965,60 €
10 G
2 866,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F8884-2283-250MG
234,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid