Principaux documents
LIF514347092
Life Chemicals Inc.
1H-Indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1H-indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6N2O2.ClH/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H
Clé InChI
GWFPHPWZNDFVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid