Principaux documents
LIF509446848
Life Chemicals Inc.
2-[1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
250 MG
737,10 €
Réf. du fournisseur: F8881-7768-250MG
737,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
737,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F8881-7768-250MG
737,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-7(2)5-13-6-8(4-12-13)9-3-10(9)11(14)15/h4,6-7,9-10H,3,5H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
IOIRLXQTYQZJQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid