LIF509445164
Life Chemicals Inc.
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4.ClH/c1-2-8-9(7-1)5-3-6-4-5;/h1-2,5-6H,3-4H2;1H
Clé InChI
XGAZBPMTNDYGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :