Principaux documents
LIF509444861
Life Chemicals Inc.
2-aminopyridine-3,5-dicarboxylic acid
250 MG
327,60 €
500 MG
544,70 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 964,30 €
Réf. du fournisseur: F1957-0293-250MG
327,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
327,60 €
500 MG
544,70 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 964,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1957-0293-250MG
327,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-5-4(7(12)13)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
IVLPFCOWTKBYGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid