Principaux documents
LIF491378817
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-oxopiperazin-1-yl)acetate
250 MG
442,00 €
500 MG
796,90 €
1 G
1 437,80 €
2.5 G
2 875,60 €
5 G
4 313,40 €
Réf. du fournisseur: F2167-2592-250MG
442,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
442,00 €
500 MG
796,90 €
1 G
1 437,80 €
2.5 G
2 875,60 €
5 G
4 313,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2167-2592-250MG
442,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (3-oxo-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-8(12)6-10-4-3-9-7(11)5-10/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
VIOSDRGKHPPMFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid