Principaux documents
LIF491378809
Life Chemicals Inc.
N-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
250 MG
205,40 €
500 MG
322,40 €
1 G
449,80 €
2.5 G
981,50 €
5 G
1 901,90 €
Réf. du fournisseur: F2158-1039-250MG
205,40 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
205,40 €
500 MG
322,40 €
1 G
449,80 €
2.5 G
981,50 €
5 G
1 901,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2158-1039-250MG
205,40 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-piperidinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O.2ClH/c1-13(2)8-7-12-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14);2*1H
Clé InChI
SNRMOBCIOUJLTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid