Principaux documents
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
250 MG
444,30 €
500 MG
613,30 €
1 G
860,30 €
2.5 G
1 680,60 €
Réf. du fournisseur: F2147-1208-250MG
444,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
444,30 €
500 MG
613,30 €
1 G
860,30 €
2.5 G
1 680,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2147-1208-250MG
444,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid