Principaux documents
LIF458786940
Life Chemicals Inc.
2,7-dimethoxy-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
250 MG
404,30 €
500 MG
573,30 €
1 G
820,30 €
Réf. du fournisseur: F1957-0242-250MG
404,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
404,30 €
500 MG
573,30 €
1 G
820,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1957-0242-250MG
404,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,7-dimethoxy-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-16-8-4-3-6-7(11(14)15)5-9(17-2)13-10(6)12-8/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
NNVOEYVTENZLRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid