Principaux documents
LIF444784716
Life Chemicals Inc.
benzo[d]thiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
250 MG
165,10 €
500 MG
286,00 €
1 G
494,00 €
2.5 G
1 041,30 €
5 G
1 918,80 €
10 G
3 673,80 €
Réf. du fournisseur: F9995-2628-250MG
165,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
165,10 €
500 MG
286,00 €
1 G
494,00 €
2.5 G
1 041,30 €
5 G
1 918,80 €
10 G
3 673,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F9995-2628-250MG
165,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H13NO2S/c1-18-11-8-6-10(7-9-11)14(17)15-16-12-4-2-3-5-13(12)19-15/h2-9,14,17H,1H3
Clé InChI
IBZWNCTWDYZBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid