Principaux documents
LIF444784522
Life Chemicals Inc.
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
250 MG
383,50 €
500 MG
689,00 €
1 G
1 240,20 €
2.5 G
2 480,40 €
5 G
3 720,60 €
Réf. du fournisseur: F6170-0029-250MG
383,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
383,50 €
500 MG
689,00 €
1 G
1 240,20 €
2.5 G
2 480,40 €
5 G
3 720,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F6170-0029-250MG
383,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-6-5(3-2-4-9-6)10-7(12)8(11)13/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
QLHZGZKFJLIDJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid