Principaux documents
LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid