Principaux documents
LIF444784396
Life Chemicals Inc.
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
250 MG
254,80 €
500 MG
452,40 €
1 G
803,40 €
Réf. du fournisseur: F2185-0076-250MG
254,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
254,80 €
500 MG
452,40 €
1 G
803,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2185-0076-250MG
254,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-7(2)10-12-11(15-13-10)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7,14H,1-2H3
Clé InChI
JIAKSCRPRKEHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid