Principaux documents
LIF444784157
Life Chemicals Inc.
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
250 MG
458,90 €
500 MG
826,80 €
1 G
1 493,70 €
2.5 G
2 988,70 €
5 G
4 482,40 €
Réf. du fournisseur: F2145-0083-250MG
458,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
458,90 €
500 MG
826,80 €
1 G
1 493,70 €
2.5 G
2 988,70 €
5 G
4 482,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.79
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2145-0083-250MG
458,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H15ClN2OS/c1-8-10(14)4-5-11-12(8)16-13(18-11)15-7-9-3-2-6-17-9/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
COMYMLWHTZXCSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid