Principaux documents
LIF444783978
Life Chemicals Inc.
4-((4-sulfamoylphenyl)carbamoyl)pyridine 1-oxide
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1 301,30 €
Réf. du fournisseur: F1170-0155-250MG
210,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1 301,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1170-0155-250MG
210,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]isonicotinamide 1-oxide
Inchi Code
1S/C12H11N3O4S/c13-20(18,19)11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-15(17)8-6-9/h1-8H,(H,14,16)(H2,13,18,19)
Clé InChI
TUZLOTSADWGEEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid