Principaux documents
LIF432342376
Life Chemicals Inc.
(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.7
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12FNO.ClH/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12;/h1-8H,9,15H2;1H
Clé InChI
FSCHAOUFEVMQOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid