LIF432342195
Life Chemicals Inc.
4-(((3-methylphenyl)sulfonamido)methyl)benzoic acid
Réf. du fournisseur: F9995-0625-250MG
354,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F9995-0625-250MG
354,90 €
Iupac Name
4-({[(3-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-11-3-2-4-14(9-11)21(19,20)16-10-12-5-7-13(8-6-12)15(17)18/h2-9,16H,10H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
BRPRUWSJSTVPNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :