Principaux documents
LIF432341769
Life Chemicals Inc.
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
250 MG
304,20 €
500 MG
432,90 €
1 G
626,60 €
2.5 G
1 251,90 €
Réf. du fournisseur: F2150-0038-250MG
304,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
304,20 €
500 MG
432,90 €
1 G
626,60 €
2.5 G
1 251,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2150-0038-250MG
304,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H13NO3.ClH/c16-12-4-1-10(2-5-12)15(17)11-3-6-13-14(9-11)19-8-7-18-13;/h1-6,9H,7-8,16H2;1H
Clé InChI
WCJYWBJHPKODBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid