Principaux documents
LIF432341599
Life Chemicals Inc.
N-(4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.72
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3OS.ClH/c1-5(12)10-8-11-6-2-3-9-4-7(6)13-8;/h9H,2-4H2,1H3,(H,10,11,12);1H
Clé InChI
LYUAPFHHKKESOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid