Key Documents
LIF432341508
Life Chemicals Inc.
3-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O5S/c1-15-8-2-4-9(5-3-8)16(13,14)7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JRUQWLFYNOXBSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid